108189
Tris(hydroxymethyl)nitromethane
98%
Sinónimos:
2-Hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 220g/100ml at 20 °C
alcohols: freely soluble
benzene: very slightly soluble
hydrocarbons: very slightly soluble
functional group
amine
hydroxyl
nitro
SMILES string
OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2
InChI key
OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Preparation Note
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?