101699
2-Chloro-6-nitrotoluene
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
Cc1c(Cl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?