标准DNA标记物 消化DNA标记物 PCR标记物 RNA标记物
DNA和RNA大小标记物包含已知长度的DNA(或RNA)片段混合物,适于估计电泳中样本的片段长度。标记物(Marker)和分子量标准(ladder)可很好地被溴化乙锭等常见核酸染料染色,进行凝胶电泳后成像。
我们提供了通过不同凝胶电泳方法测定分离样品核酸大小的多种标记物。
图 1.
琼脂糖凝胶电泳需要标准DNA标记物。DNA分子量标准为方便的即用型产品。
DNA消化片段琼脂糖凝胶电泳大小测定得益于以消化DNA片段制备的标记物。DNA消化标记物的凝胶条带如下所示。
琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶电泳法PCR片段大小测定得益于与PCR片段一起使用的标记物。
RNA电泳需要由RNA制备的标记物。转录本RNA标记物含9个RNA转录本。使用时,用凝胶上样缓冲液稀释分子量标准,再加到琼脂糖凝胶的一条泳道上。该标记物适用于通过天然或变性琼脂糖凝胶电泳测定小RNA的大小。转录本RNA标记物(0.2-10kb)可用作Northern印迹杂交的分子量标准品。转录本RNA标记物溶于凝胶上样液中,内含10 mM Tris-HCl (pH 8.0)、1.0 mM EDTA和9种分子量确定的RNA转录本。为实现最佳分辨率,建议采用的琼脂糖凝胶浓度为1.0%。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。