抗体药物偶联物生产
抗体药物偶联物(ADC)是一种利用单克隆抗(mAb)向靶细胞递送高效活性药物成分(HPAPI)的治疗制剂。ADC 由单克隆抗体 (mAb) 通过稳定连接子连接小分子毒素。连接子可确保小分子毒素在到达靶点前一直附在抗体上,最大限度减少脱靶毒性。尽管大多数获批和正在开发的ADC都靶向不同的癌症适应症,但在治疗各种其他疾病方面,这些复杂治疗制剂也大有潜力可挖。
如果您需要更多关于内部 ADC 开发或生产所需的原材料或设备的信息,或有意外包 CDMO,请联系我们。
推荐类别
ADC 开发和生产面临的挑战
ADC 的开发和生产比单克隆抗体更为复杂,需要大量的技术专长和稳健的密闭措施来维护操作人员的安全。通常,需要具备 HPAPI 和大分子开发、连接化学和偶联方面的专长和分析能力,以鉴定和验证 ADC 产品的纯度、均一性和稳定性。此外,制造套件通常包含专用设备,以降低操作员接触高细胞毒性小分子毒素的风险。
成功开发和稳定生产所需 ADC 分子有赖多个环节,包括:
- 偶联:不得影响 mAb 功能;根据具体偶联方法,可为非位点特异性的或位点特异性。
- 连接子设计:影响患者给药后的 ADC 稳定性、小分子毒素在靶点的释放效率、药代动力学、效力和毒性。
- 药物/抗体比率 (DAR):与单克隆抗体结合的 HPAPI 或药物分子必须达到要求的平均数量。DAR 过低会降低 ADC 的有效性,DAR 过高则会影响单克隆抗体的结构、稳定性、靶向结合和整体安全性。
- 高效纯化:经过充分优化,能够可靠地去除工艺相关污染物、残留连接子和细胞毒性 HPAPI 小分子毒素。
- 稳定地纯化:为了保持所需的治疗效果,无论在任何DAR下,ADC成分波动都应非常小。
- 可靠密闭:在整个制造工作流程中,这对于维护操作员的安全都至关重要。一次性系统为成功生产 ADC 带来了灵活、安全、可靠的解决方案。
- 稳定安全的制剂:肠外给药需要选择高质量的辅料。ADC 稳定性、溶解性和可给药性是确保发挥最佳疗效的前提。
在整个 ADC 生产过程中,必须选择能够确保高操作员安全性、降低污染风险并支持从开发到 GMP 生产无缝放大的产品和技术。一次性系统提供了安全、可重现、可放大的解决方案,支持大规模生产满足质量要求的产品。供应商提供的关于可提取物和浸出物的全面文档,有助于风险评估,成功加速实现安全的 ADC 生产。
工作流程
偶联
HPAPI 小分子毒素或小分子毒素-连接子复合试剂通常单独配制。成功偶联需要优化试剂添加方法,确保在监测控制偶联反应的同时适当混匀。
详细了解ADC生产:偶联
纯化
ADC采用层析法和/或切向流过滤法(TFF)进行纯化。这一步骤可去除不需要的物质,如DAR不当的的分子、聚集物、残留未偶联连接子-小分子毒素以及反应溶剂。偶联的小分子毒素会促进ADC聚集——尤其是在高度疏水条件下——给纯化带来了额外的挑战。
通过TFF进一步纯化并进行最终配制
为减少污染物并将ADC置换到制剂缓冲液中,可能需要进一步纯化。鉴于 ADC 疏水性通常很高,保持其溶解性至关重要。通过缓冲液、pH 值调节剂、表面活性剂、稳定剂和降粘度辅料等优质化学品,可帮助高效纯化并稳定最终制剂。
无菌过滤
配制好的散装 ADC 在灌装或运往异地灌装之前要经过无菌过滤。适当密封对于保持散装 ADC 无菌性、确保操作员不受剧毒的 HPAPI 小分子毒素侵害均至关重要。
制成品灌装
散装 ADC 药品在灌装前需经过无菌过滤。精心设计的制成品过滤和灌装组件可最大限度减少产品损失,提高 ADC 产量,同时支持进行过滤器完整性测试,保持无菌状态和操作员安全必需的密闭条件。
相关文章
- ADCs are a fast-growing drug modality used as a cancer therapy. Learn more about the parts of an ADC, how bioconjugates work, and the ADC manufacturing process.
- Meta description: ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
- Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
- 查看完整内容 (46)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.