Merck
主页微电子学与纳米电子学氮化硼纳米管:性能、合成和应用
氮化硼纳米管:性能、合成和应用
Richard Dolbec, Ph.D.
Director, R&D Group, Tekna Plasma Systems Inc.
简介
氮化硼纳米管[(BNNT),货号802824]是碳纳米管[(CNT),货号791431]的结构类似物,而碳纳米管是高纵横比纳米管材料,其中碳原子被氮原子和硼原子交替取代。CNT和 BNNT都被认为是杨氏模量 >1 TPa 的最高强度轻质纳米材料。BNNT的热导率也类似于排列的大块单壁碳纳米管的热导率。然而,与碳纳米管不同,BNNT 具有更宽的带隙(约 5.5 eV),表现出更高的抗氧化能力和更高的热稳定性。这些特性使得 BNNT 在机械增强应用、透明块状复合材料、高温材料(如金属基复合材料 (MMC))和辐射屏蔽等方面具有优势。我们在图1中比较了BNNT和CNT的主要性能。 
比较BNNT和CNT的主要性能
图 1.比较BNNT和CNT的主要性能。
氮化硼纳米管的合成
BNNT最早是在1995年通过电弧放电法合成的。2 此后,人们探索了激光烧蚀、化学气相沉积、球磨-退火、热解和电弧等离子体等 BNNT 合成工艺。在最近的几十年中,电感耦合等离子体(ICP)技术已被用于合成多种纳米结构材料。3-11 其中,ICP因其具有生产大量高质量BNNT的能力而备受关注。12-13 在ICP技术中,纯的h-BN粉末在富氢的氩气等离子体中蒸发,并在其中分解为构成元素(B、N和H)。在反应气体中氢气的存在对于达到催化作用是至关重要的。它的存在也消除了在 ICP 工艺中使用金属催化剂的需要,并产生了非常纯的小直径 BNNT。
BNNT 特性
基于ICP生长的BNNT材料被收集成块状13,从中可以分离出BNNT原纤维(图 2a)和抽出BNNT纱线(图 2b)。图 2 所示材料的轻微米色着色是因为少量非晶硼的存在,这些非晶硼可通过后处理有效去除。
可以从中提取 BNNT 纱线 (b) 的原纤维材料
图 2.(a) 可以从中提取 BNNT 纱线 (b) 的原纤维材料。
图3显示了基于ICP生长的BNNT的一些代表性扫描电子显微镜 (SEM) 图像。可以注意到,ICP 方法合成的 BNNT 由随机取向的纳米管组成。这归因于由 ICP 合成的 BNNT 在没有基质的情况下生长的事实。单独分离的 BNNT 的 SEM 分析表明它们的长度通常为几微米。
产生的BNNT材料的SEM显微照片
图 3.产生的BNNT材料的SEM显微照片。
图4中还显示了BNNT的代表性透射电子显微镜 (TEM) 图像。这些图像显示基于ICP 生长的 BNNT 通常呈现多壁(2 至 5 壁)管状结构,并具有约 5 nm 的平均直径。图像还显示 BNNT 壁无缺陷,ICP 合成确实可以产生高质量的 BNNT。
原生BNNT的TEM分析
图 4.原生BNNT的TEM分析。
在UV-Vis范围内表征厚度为约0.2 μm的BNNT薄膜的光学特性如图5所示。在宽波长范围内观察到良好的透射率。也可以看到在 ~200 nm 处的强效吸收,典型的六方 BN (h-BN) 相。BNNT 在可见光范围内的这种透明性使得它们能够结合到复合材料中,例如增强玻璃,在其中光学性质是非常重要的。
BNNT薄膜的UV-Vi透射率
图 5.BNNT薄膜的UV-Vi透射率
BNNT 的热稳定性和化学稳定性非常突出。已知 BNNT 材料在高达 900 °C 温度下的空气中是稳定的,并且可以承受长时间的苛刻氧化条件。图6说明了这一点,其中将BNNT巴克纸折叠片暴露在天然气火焰中的行为与普通纸和CNT巴克纸进行了比较。15 虽然碳纳米管在燃烧前能比普通纸张多抵抗几秒钟的曝光,但BNNT材料在恒定的天然气火焰暴露150秒后仍然完好无损,这证明了BNNT材料的非易燃性。 
BNNT与普通纸和CNT巴克纸相比的阻燃性
图 6.BNNT与普通纸和CNT巴克纸相比的阻燃性。
BNNT 应用
高刚度和优异的化学稳定性使 BNNT 成为聚合物、陶瓷和金属增强的理想材料。例如,已经成功开发了基于巴基纸的BNNT/环氧树脂复合材料和聚氨酯改性的巴基纸复合材料。1,16这些复合材料的杨氏模量是纯环氧树脂的两倍,是未浸渍巴克纸的20倍。BNNT也是增强铝基结构最有前途的一类材料。17BNNT的低反应活性有利于将该材料整合到铝基体中,在该基体中,由于碳和铝在界面处形成不需要的Al4C3相,碳纳米管失效。BNNT 还表现出比铝熔点 (660 °C) 高得多的氧化温度 (~950 °C),这使得 BNNT 能够直接均匀地分散到铝熔体中。由于 BNNT 在很低的密度下仍保持其高温力学性能,因此可以开发新型耐温轻质 MMC。BNNT 也表现出良好的导热性。这使得它们在散热非常关键的纳米电子学中的应用中表现突出。这也使得 BNNT 具有多样化的功能,因为它不仅提高了复合材料的刚度,而且还产生了高导热率和高透明度。BNNT增强玻璃复合材料的开发已经利用了高刚度和高透明度的组合。18 BNNT 的其他固有性质,如良好的辐射屏蔽能力,19高电阻和优异的压电性能,很可能促进人们有兴趣将它们用于到新应用中。
总结
由于 BNNT 的不易获得,涉及它们的应用仍在发展中。因此使用 ICP 合成 BNNT 可以大规模地生产高质量的材料,前景光明。向科学界提供大量高质量的 BNNT 将有助于推动对其独特性质的更深入研究,并加速新应用的开发。
材料
Loading
参考文献
1.
Jakubinek M, Martinez-Rubi Y, Ashrafi B, Guan J, Kim KS, O’Neill K, Kingston CT, Simard B. 2015. Polymer Nanocomposites Incorporating Boron Nitride Nanotubes. 13 Jun 2015; TechConnect World Innovation Conference Washington, DC: Taylor & Francis. p. 416-419.
2.
Chopra NG, Luyken RJ, Cherrey K, Crespi VH, Cohen ML, Louie SG, Zettl A. 1995. Boron Nitride Nanotubes. Science. 269(5226):966-967. https://doi.org/10.1126/science.269.5226.966
3.
Tekna Plasma Systems Inc. [Internet].[cited 25 Feb 2016]. Available from: http://www.tekna.com/
4.
Mamak M, Choi SY, Stadler U, Dolbec R, Boulos M, Petrov S. 2010. Thermal plasma synthesis of tungsten bronze nanoparticles for near infra-red absorption applications. J. Mater. Chem.. 20(44):9855. https://doi.org/10.1039/c0jm02169e
5.
Jiayin G, Xiaobao F, Dolbec R, Siwen X, Jurewicz J, Boulos M. 2010. Development of Nanopowder Synthesis Using Induction Plasma. Plasma Sci. Technol.. 12(2):188-199. https://doi.org/10.1088/1009-0630/12/2/12
6.
Kim KS, Kingston CT, Ruth D, Barnes M, Simard B. 2014. Synthesis of high quality single-walled carbon nanotubes with purity enhancement and diameter control by liquid precursor Ar?H2 plasma spraying. Chemical Engineering Journal. 250331-341. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.03.117
7.
Meunier J, Mendoza-Gonzalez N, Pristavita R, Binny D, Berk D. 2014. Two-Dimensional Geometry Control of Graphene Nanoflakes Produced by Thermal Plasma for Catalyst Applications. Plasma Chem Plasma Process. 34(3):505-521. https://doi.org/10.1007/s11090-014-9524-6
8.
Thompson D, Leparoux M, Jaeggi C, Buha J, Pui DYH, Wang J. 2013. Aerosol emission monitoring in the production of silicon carbide nanoparticles by induction plasma synthesis. J Nanopart Res. 15(12): https://doi.org/10.1007/s11051-013-2103-6
9.
Aktekin B, Çakmak G, Öztürk T. 2014. Induction thermal plasma synthesis of Mg2Ni nanoparticles. International Journal of Hydrogen Energy. 39(18):9859-9864. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.02.066
10.
So K, Lee H, Kim T, Choi S, Park D. 2014. Synthesis of silicon nanopowder from silane gas by RF thermal plasma. Phys. Status Solidi A. 211(2):310-315. https://doi.org/10.1002/pssa.201330059
11.
Son S, Taheri M, Carpenter E, Harris VG, McHenry ME. 2002. Synthesis of ferrite and nickel ferrite nanoparticles using radio-frequency thermal plasma torch. J. Appl. Phys.. 91(10):7589. https://doi.org/10.1063/1.1452705
12.
Kim KS, Kingsto CT, Simard B. 2014. Boron nitride nanotubes and process for production thereof WO2014169382A1. World Intellectual Property Organization.
13.
Kim KS, Kingston CT, Hrdina A, Jakubinek MB, Guan J, Plunkett M, Simard B. 2014. Hydrogen-Catalyzed, Pilot-Scale Production of Small-Diameter Boron Nitride Nanotubes and Their Macroscopic Assemblies. ACS Nano. 8(6):6211-6220. https://doi.org/10.1021/nn501661p
14.
Kingston C. 2013. Large-scale synthesis of few-walled small diameter boron nitride nanotubes (sub-10 nm) by an induction thermal plasma. 14th International Conference on the Science and Applications of Nanotubes; 23 Jan 2013; Finland: Espoo. p. 223.
15.
Simard B. 2014. Industrialization of boron nitride nanotubes: From synthesis to applications. TechConnect World Innovation; Washington, DC:
16.
Kim KS, Jakubinek MB, Martinez-Rubi Y, Ashrafi B, Guan J, O'Neill K, Plunkett M, Hrdina A, Lin S, Dénommée S, et al. Polymer nanocomposites from free-standing, macroscopic boron nitride nanotube assemblies. RSC Adv.. 5(51):41186-41192. https://doi.org/10.1039/c5ra02988k
17.
Lahiri D, Singh V, Li LH, Xing T, Seal S, Chen Y, Agarwal A. 2012. Insight into reactions and interface between boron nitride nanotube and aluminum. J. Mater. Res.. 27(21):2760-2770. https://doi.org/10.1557/jmr.2012.294
18.
Bansal NP, Hurst JB, Choi SR. 2006. Boron nitride nanotubes-reinforced glass composites. 30th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites; January 22–27 Cocoa Beach, Florida:
19.
Thibeault SA, Fay CC, Earle KD, Lowther SE, Sauti G, Kang JH, Park C, McMullen AM. 2014. Radiation shielding materials containing hydrogen, boron, and nitrogen. 31 Jan 2014; NASA–TM