简介
污水中过量的硝酸盐会带来问题,因为它会导致地下水污染并进而引发环境问题。其中一个问题是富营养化—藻类和植物的过度生长—从而破坏水生生态系统。1 因此,出于环境原因,监测硝酸盐水平至关重要。在此,我们介绍了使用光度计和 Reflectoquant® 硝酸盐检测试剂盒测定污水中的硝酸盐。
实验方法
适用于以下方法的检测试剂盒产品编号为:
- 1.14542; 1.14773: 在浓硫酸中,硝酸根离子与苯甲酸衍生物反应生成红色的硝基化合物,该化合物可通过光度法测量。
- 1.14563; 1.14764; 1.09713: 在硫酸和磷酸溶液中,硝酸根离子与2,6-二甲基苯酚 (DMP)反应生成4-硝基-2,6-二甲基苯酚,该化合物可通过光度法测量。该方法类似于 DIN 38405-9。
试剂、仪器和材料
检测试剂盒
此分析需要使用以下检测试剂盒之一
- 硝酸盐预装管测试盒:光度法,0.5 - 18.0 mg/l NO3-N 2.2 - 79.7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14542)
- 硝酸盐预装管测试盒:光度法,, DMP 0.5 - 25.0 mg/l NO3-N 2.2 - 110.7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14563*)
- 硝酸盐预装管测试盒:光度法,, DMP 1.0 - 50.0 mg/l NO3-N 4 - 221 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14764*)
- 硝酸盐测试盒:光度法,0.2 - 20.0 mg/l NO3-N 0.9 - 88.5 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14773)
- 硝酸盐测试盒:光度法,DMP 0.10 - 25.0 mg/l NO3-N 0.4 - 110.7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.09713*)
*与Move 100不兼容
仪器
此分析需要使用以下仪器之一
- Spectroquant® 可见光分光光度计 Prove 100 (173016)
- Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 300 (173017)
- Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 600 (173018)
- Spectroquant® 光度计 NOVA 30 (1.09748)
- Spectroquant® 光度计 NOVA 60 (1.09751)
- Spectroquant® 光度计 NOVA 60A (1.09752)
- Spectroquant® 色度计 Move 100 (1.73632)
产品列表
- 矩形比色管10 mm (1.14946) 和/或
- 矩形比色管20 mm (1.14947) 和/或
- 矩形比色管50 mm (1.14944)
样品制备
产品 1.14542 和 1.14773 耐受高氯含量的样品 (> 1000 mg/l)。两者对COD的耐受性都较低(1%)。产品 1.14563 和 1.09713 耐受高氯含量 (1000 mg/l) 和 COD 含量 (500 mg/l) 但无色。
浑浊样品在测定前必须过滤。
分析方法
用上述测试试剂盒进行测定。
计算
硝酸盐含量,mg/l NO3-N = 分析值, mg/l NO3-N
相关产品
Loading
参考文献
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002