通过Duolink®邻位连接技术研究蛋白质互作
上方视频介绍了如何在单次实验中通过简单直接的方法检测、定量和胞内定位蛋白质互作及其修饰情况。
- 固定玻片或微孔板上的细胞或组织,以保存蛋白的活性状态和瞬时互作。
- 加入针对靶标蛋白的验证一抗,再结合PLA邻位探针。
- 只有当靶蛋白的表位足够接近时(<40 nm),PLA探针的寡核苷酸臂才能杂交形成滚环扩增(RCA)的模板。
- 进行RCA扩增反应后,再用检测探针标记RCA产物。
- 用标准显微镜即可检测和可视化获得的散点。
- 采用Duolink Image Tool图像分析软件可轻松定量分析图像,获得细胞群平均信号数据和单细胞信号数据。