本方案适用于使用Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE)作为底物测定胰蛋白酶活性。本方案是基于以下反应的连续分光光度速率测定(A253,光程= 1 cm)方案:
BAEE + H2O+ 胰蛋白酶 | → | Nα-苯甲酰基-L-精氨酸 + 乙醇 |
式中:
BAEE = Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯
单位定义:一BAEE单位的胰蛋白酶活性将产生每分钟0.001的ΔA253,BAEE为底物,pH值为7.6,温度为25℃,反应体积为3.20 ml。
注意事项
请参阅产品化学品安全技术说明书,获取危害和安全操作方法相关信息。
所需试剂和设备
Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE,货号:B4500)
制备说明
使用超纯水(25°C时 ≥ 18 MΩ×cm)制备试剂。
缓冲液(67 mM磷酸钠缓冲液,pH 7.6,25℃) – 在超纯水中使用磷酸钠,一元(货号:S0751)制备8.04 mg/ml溶液。在25 ℃下用1 M NaOH溶液将pH调节至7.6。
底物溶液(0.25 mM Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯) – 在缓冲液中使用Nα苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE,货号:B4500)制备0.086 mg/ml溶液。
HCl溶液(1 mM盐酸) – 在超纯水中制备1 M盐酸溶液(货号:318949)的1,000倍稀释溶液。
酶溶液(胰蛋白酶) – 在使用前,立即在冷的(2-8℃)HCl溶液中制备含有425-575单位/ml胰蛋白酶的溶液。
操作流程
在3.20 ml反应混合物中,最终浓度为62.8 mM磷酸钠,0.23 mM Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯,0.031‑0.063 mM盐酸,和42.5‑115.0单位胰蛋白酶。
1.移取以下试剂到合适的石英比色皿中:
注意:一式三份执行测试。
2.倒置混合,并在适当恒温的分光光度计中平衡至25℃。然后添加:
式中:
df = 稀释因子
0.001 = 基于单位定义的A253/min变化
0.075 = 测定中使用的试样体积(ml)
注意:由于单位定义是基于3.2 ml,因此计算中不使用比色皿中的总体积。
2.
单位/mg固体 = | 单位/ml酶 |
mg固体/ml酶 |