Merck
主页湿法化学分析使用Titan C18柱进行水溶性维生素HPLC分析
使用Titan C18柱进行水溶性维生素HPLC分析
Olga Shimelis
Reporter US
Volume 33.1
简介
维生素是正常代谢所必需的重要化合物。它们天然存在于许多食品中,也经常被添加到加工食品中。水溶性维生素包括硫胺素(B1),核黄素(B2),烟酸(B3),吡哆醇(B6),泛酸(5),生物素(7)等化合物。 ),叶酸(9)和氰钴胺(B12)。维生素的定性和定量分析是一项常规但具有挑战性的工作,因为维生素相对不稳定,并受到热、光、空气和其他食物成分等多种因素的影响。本报告利用Titan™C18 UHPLC 色谱柱来分析标准混合物和维生素水中的 B 族维生素。
实验
使用 Agilent 1290 UHPLC 系统进行离解。UV检测波长设定为 220 nm。本研究中使用的色谱柱为 Titan C18,5 cm x 2.1 mm I.D., 填充有单分散 1.9 μm 颗粒。柱温控制在 35℃,B 族维生素具有很强的亲水性,因此在反相条件下采用低浓度甲醇和酸性流动相的梯度进行洗脱。
水溶性维生素是从我们这里获得的。大多数 B 族维生素溶于水。将核黄素和生物素溶于 1m KOH 中,每天制备溶液。
橙味维生素水购于杂货店。将其通过 0.2 μm 针头式过滤器过滤,以用于样品制备。
结果和讨论
B 族维生素可用低浓度的乙腈或甲醇从反相柱中洗脱。在pH为3时,很少有化合物(硫胺素、吡哆醇、烟酰胺)能够在 C18 Titan 柱上少量保留下来,只需要 0.5% 的甲醇进行洗脱。生物素、氰钴胺素和核黄素维生素的疏水性更强,并且保留得更多。梯度洗脱要求甲醇浓度增加到 30%。Titan C18 柱对所有 9 种维生素均表现出良好的保留性,易于实现所有维生素峰值的基线分离(图 1)。所有维生素在 2.5 分钟内洗脱,峰形良好。Titan C18柱虽然含有亚 2 微米颗粒,但使用甲醇溶液流动相时总背压并不会过高;而据之前所知,其可压缩性较差,会导致背压高于使用乙腈溶液流动相。Titan 柱背压在分离过程中达到峰值 550 bar。粒径越小,分离速度越快。
该 HPLC法被应用于进行维生素水中 B 族维生素的分析。在注射到 HPLC 之前先将饮料过滤,不需要稀释。通过与标准混合物比较,确定了四种 B 族维生素的峰值(图 2)。
利用Titan C18 柱分离 9 种 B 族维生素
图 1.利用Titan C18 柱分离 9 种 B 族维生素
标准溶液为100 μg/mL,但泛酸钙、核黄素和生物素溶液为250 μg/mL。
条件:柱:Titan C18,5 cm x 2.1mm,1.9 µm(产品编号 577122-U);流动相:[A] 20 mM磷酸钾,pH 3.0;[B] 甲醇;梯度:0.5%B 0.5 分钟,1.3 分钟 增加到 30%B,在30%B 保持 1 分钟,再平衡至0.5%B 0.8 分钟;流速:0.5 mL/分钟(背压不超过 550 bar);检测器:UV,220 nm;注射:0.5 µL
使用Titan C18 柱的维生素水分析
图 2.使用Titan C18 柱的维生素水分析
条件:柱:Titan C18,5 cm x 2.1mm,1.9 µm(577122-U);  流动相:[A] 20 mM磷酸钾,pH 3.0;[B] 甲醇;梯度:0.5%B 0.5 分钟,1.3 分钟 增加到 30%B,在30%B 保持 1 分钟,再平衡至0.5%B 0.8 分钟;流速:0.5 mL/分钟(背压不超过 550 bar);检测器:UV,220 nm;注射:0.5 µL
结论
使用Titan C18 柱进行分析,在 2.5 分钟内获得了 9 种水溶性维生素混合物的极好分离度。当使用甲醇水溶液梯度和流动相的酸性 pH 时,C18 柱上极性化合物的保留是充分的。该方法被应用于进行维生素水分析并确定了添加到水中的 4 种 B 族维生素。