Merck
主页3D细胞培养肿瘤干细胞成球实验方案
肿瘤干细胞成球实验方案
简介
实体瘤以三维(3D)空间构象生长,导致氧和营养物质以及其他物理和化学应力的异质性暴露。为了模拟三维空间构象,在肿瘤研究中普遍使用三 维体外培养模型肿瘤干细胞 (CSC) 是指肿瘤内具有自我更新能力的那一小部分细胞,常常在化疗治疗后驱动肿瘤恶变和复发。传统上,肿瘤干细胞会从癌细胞系和肿瘤活检组织中分离出来,并在三维肿瘤球状体悬浮培养物中生长。
制备3D癌细胞干细胞球的肿瘤成球实验方案概述
图 1.肿瘤成球实验方案概述
肿瘤成球实验方案
  1. 使用胰蛋白酶-EDTA 溶液 (T3924 ) 分离含有贴壁生长癌细胞系的肿瘤干细胞。细胞融合度应为80-90%,且状态良好。
  2. 以300 x g离心细胞悬液 5分钟并吸出上清液。将细胞重悬于少量培养物中,例如 3-5 mL 的 3dGRO™ 球状体培养基 ( S3077 )。
  3. 计数细胞 (PHCC20060),并用 3dGRO™ 球状体培养基调节其体积,以使浓度达到1X106个细胞/ml。
  4. 将细胞以1X104 个细胞/ml 的浓度接种于适当的悬浮培养容器中,例如,在Corning® Costar® 超低吸附多孔板 ( CLS3471 ) 的每个孔中接种 4 mL共含40,000 个细胞的3dGRO™ 球状体培养基。
  5. 根据使用的细胞类型,孵育培养物 4-10 天。每 3-4 天添加一半培养体积的新鲜 3dGRO™ 球状体培养基。不要像传统二维细胞培养一样一次性更换所有培养基。
  6. 在肿瘤球状体培养基开始形成深色中央区之前将其传代。根据所使用的细胞类型,最佳传代应在 4-10 天后完成。
  7. 用血清移液管将细胞和培养基转移到 15 mL 锥形管,采集肿瘤球状体。
  8. 让肿瘤球状体在室温下重力沉降 10分钟。吸出上清液,但在锥形管中保留约 200μl。注意不要吸出肿瘤球状体。
  9. 用等体积PBS (D8662) 重复步骤 7-8。轻轻吸出 PBS,在锥形管中留下约 200μl。
  10. 向肿瘤球状体中加入 1 mL 胰蛋白酶-EDTA ( T3924 ) 溶液,室温反应 2–4分钟。每 30 秒上下移液一次,使肿瘤球状体重悬于胰蛋白酶溶液中。避免肿瘤球状体沉降。
    注意:用户必须根据经验确定完全解离每种细胞所需的最佳反应时间。虽然在大多数情况下 2-3分钟最佳,但某类细胞的肿瘤球状体,例如 MCF-7,可能需要更长的反应时间——特别是在传代多次以后。如果您青睐完全明确的解离过程,可根据供应商的说明使用重组胰蛋白酶 ( T3449 ) 溶液作为替代解离试剂。
  11. 用 1000μl 移液管上下吹打肿瘤球状体 10-20 次,以生成单细胞悬液。正常吸出细胞悬液,但在排出细胞时,将吸管尖端在管底略微倾斜。产生的剪切力可促进所有残余细胞聚集体分解。进行肉眼检查,确认无大细胞聚集体残留。研磨后立即加入两倍体积的胰蛋白酶中和溶液 ( T6414 ) 或培养基。
    注意:不要过度研磨,以免影响细胞活力。通过 40 μm 细胞过滤器过滤细胞悬液,可以除去未解离的细胞聚集体。
  12. 测定细胞数量和活力。以300 xg 离心细胞 5分钟。弃去上清液,将细胞以1X106个细胞/ml的密度重悬于新鲜的 3dGRO™ 球状体培养基中。
  13. 在全新的 Corning® Costar® 超低吸附多孔板 ( CLS3471 ) 上以 1X104 个细胞/ml 的密度重新接种细胞。通常情况下,6 孔板每孔加入 4 mL 共含4X104个细胞的培养基 。
典型结果
图 2 MCF
图 1.在 3dGRO™ 球状体培养基中培养的第 1 代 (A) 和第 5 代 (B) MCF7 乳腺癌细胞的肿瘤成球
E006AA 的肿瘤成球。
图 2.在 3dGRO™ 球状体培养基中培养的第 1 代 (A) 和第 5 代 (B) E006AA 前列腺癌细胞的肿瘤成球。
提示和技巧
一些细胞,例如 E3006AA 细胞,在前几次传代中表现出生长抑制或附着于三维培养板上,但后期将适应三维培养环境并在约第 3 次传代后再次增殖。