重組細胞
expressed in corn
無菌
sterile-filtered
形狀
aqueous solution
濃度
1 ×
技術
cell culture | mammalian: suitable
pH值
7.70-8.30
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
應用
- 在DNA提取过程中悬浮颗粒
- 将细胞消化为单细胞悬液,用于2D细胞的药物分型
- 重组胰蛋白酶,诱导IPT-AF培养基中继代培养的Vero细胞分裂
特點和優勢
- 不含动物组分-消除病毒、BSE或其他潜在外来因子的风险
- TrypZean是重组胰蛋白酶-使用相同的酶(具有相同的动力学)进行细胞分离意味着最少的实验方案更改
- 酶抑制-大豆胰蛋白酶铁罐剂及其他抑制剂对TrypZean的作用与对天然胰蛋白酶的作用相同(以重量计)
- 高纯度-TrypZean提供更高的特异性,消除低纯度酶中出现的污染活性
- 方便快捷-TrypZean溶液是一种无菌过滤溶液,以最佳浓度配制而民,旨在解离贴壁细胞系
法律資訊
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
实验方案
制备3D癌症干细胞球状体的分步肿瘤成球实验方案
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.