Merck
HPLC Analysis of Propranolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLC Analysis of Propranolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
材料
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® T 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
标准
产品编号
说明
价格
(R)-(+)-普奈洛尔 盐酸盐
≥98% (TLC)
(S)-(-)-普奈洛尔 盐酸盐
≥98% (TLC), powder
(±)-普萘洛尔 盐酸盐
≥99% (TLC), powder
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm