Merck
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® V 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
应用
产品编号
说明
价格
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
标准
产品编号
说明
价格
米赛林 盐酸盐
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
29 °C
detector
UV, 254 nm