Merck
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, POM Conditions
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, POM Conditions application for HPLC
材料
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
Astec ® 纤维素 DMP 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
标准
产品编号
说明
价格
米赛林 盐酸盐
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] DEA; (100:0.1, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
inj. temp.
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase