Merck
HPLC Analysis of Indoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Indoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® V 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
标准
产品编号
说明
价格
吲哚洛芬
analytical standard
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 20 mM sodium citrate, pH 6.3; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
5 mg/mL in methanol