HPLC Analysis of Asparagine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C)
材料
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 205 nm