Merck
半胱天冬酶抑制剂I Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
Z-VAD-FMK
半胱天冬酶抑制剂I Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
别名:
N-苄氧羰基-缬氨酰-丙氨酰-门冬氨酰氟甲基酮, 半胱天冬酶抑制剂I
经验公式(希尔记法):
C22H30FN3O7
CAS号:
分子量:
467.49
Products
产品分类
品牌
生物来源
颜色
分子量
基因别名