产品名称
Z-VAD-FMK, solid
生物来源
synthetic
方案
≥98% (TLC)
表单
solid
颜色
white
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
储存温度
−20°C
SMILES字符串
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
InChI key
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
基因信息
human ... CASP3(836)
mouse ... CASP3(12367)
rat ... CASP3(25402)
一般描述
应用
- 诱导L929细胞中的混合谱系激酶结构域样(MLKL)磷酸化(p-MLKL)
- 在Jurkat和K562细胞中诱导自噬
- 恢复奥沙利铂或奥沙利铂联合氯喹(CQ)对HCT116和SW620细胞系的杀伤作用
- 作为半胱天冬酶抑制剂,抑制细胞凋亡并评估核因子-kB、热休克蛋白70(Hsp 70)、原癌基因(cmyc)和肿瘤抑制蛋白
生化/生理作用
特点和优势
包装
注意
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.