返回
磷酸三(2-氯乙基)酯
别名:
磷酸三(2-氯乙基)酯
线性分子式:
(ClCH
2
CH
2
O)
3
P(O)
CAS号:
115-96-8
分子量:
285.49
EC 号:
204-118-5
Products
产品分类
building blocks (1)
plasticizer (1)
品牌
Supelco (1)
沸点(°C)
分子量
制造商
纯度
包装形式
质量水平
应用
马库什类别
马库什群组
标准物质类型
技术
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
119660
磷酸三(2-氯乙基)酯,
97%
展开
查看定价
96382
磷酸三(2-氯乙基)酯,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland