返回
Resomer
®
RG 503 H,聚(D,L-丙交酯-
共
-乙交酯)
别名:
聚(D,L-丙交酯-
co
-乙交酯), PLGA
线性分子式:
[C
3
H
4
O
2
]
x
[C
2
H
2
O
2
]
y
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
物质形态
聚合物成分
聚合物类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
719870
Resomer
®
RG 503 H,聚(D,L-丙交酯-
共
-乙交酯),
acid terminated, lactide:glycolide 50:50, M
w
24,000-38,000