返回
疏水性Durapore
®
0.22 µm,Millidisk
®
小柱
别名:
疏水性Durapore
®
0.22 µm,Millidisk
®
小柱
Products
产品分类
cartridge filters (4)
品牌
Millipore (4)
灭菌适用性
表面积 cm²
质量水平
疏水性
支架材料
孔径(µm)
无菌性
筛选产品
Showing 1-4 of 4
比较
货号
说明
价格
MCGB10S02
疏水性Durapore
®
0.22 µm,Millidisk
®
小柱,
filtration area 500 cm
2
, hydrophobic
展开
查看定价
MCGB20S02
疏水性Durapore
®
0.22 µm,Millidisk
®
小柱,
filtration area 1000 cm
2
, hydrophobic
展开
查看定价
MCGB40S01
疏水性Durapore
®
0.22 µm,Millidisk
®
小柱,
Millidisk
®
40, filtration area 2000 cm
2
, hydrophobic
展开
查看定价
MCGB30S01
疏水性Durapore
®
0.22 µm,Millidisk
®
小柱,
Millidisk
®
30, filtration area 1500 cm
2
, hydrophobic