Merck
批次间产品和生物仿制药可比性
用于确定批次间产品和生物仿制药可比性的单克隆抗体(mAb)检测试剂盒
单克隆抗体(mAb)是一种高度复杂的生物分子,在生物制药生产过程中极易受到影响。温度稍有波动就会导致高序结构(HOS)发生变化,进而导致mAb活性降低或失活。我们可根据您的原始mAb产品或mAb生物仿制药进行可比性研究,确保稳定和可重复的mAb生产,同时明确: 
  • 生物仿制药与原始产品之间的可比性 
  • 不同生产基地之间的可比性
索取信息
可满足您需求的检测产品系列
分子量比较:分子量受轻链和重链性质以及翻译后修饰(PTM)的影响,是mAb特征鉴定的主要指标。完整质量(IM)分析可评估单链分子量或糖基化水平,从而提供与参考物质的相似度指标。
氨基酸分析:氨基酸分析可用于确定mAb的氨基酸组分,是确定产品特征的常用方法。通常与消光系数测定配合进行,消光系数是在确定不同产品滴度的常用方法。
序列作图:序列作图的复杂性水平差异很大。如需探究您的mAb特征,只需简单比较单酶肽图即可。而为了更好地进行产品工程设计,可进行N端或C端测序。质谱分析可提供其他的结构信息。
修饰分析:在mAb生产中不免要进行许多不同的翻译后修饰,这些修饰会受到诸如培养基和温度之类的工艺参数的很大影响。为保证产品的一致性,要确保每次mAb合成过程中修饰都可重现,这一点非常重要。修饰分析包括二硫键桥作图和对聚糖基本结构的评估。由于唾液酸可能会对您的mAb产生不利影响,因此最好对唾液酸化作用进行量化。
产品纯度/杂质测试:mAb产品中存在杂质会导致严重风险和监管机构处的审批失败。可以采用动态光散射(DLS)和UHPLC离子交换等技术来对尺寸和电荷异构体进行鉴定。对洗涤剂、表面活性剂、蛋白质或DNA等残留物进行监测也是明智之举。
效能/结合性:利用表面等离子共振(SPR)进行结合测定可以快速确定结合性,还可获得有关关联率和失联率的动力学信息。为了全面评估mAb的效能,应在药物开发早期进行相关结合性和细胞的检测,以便认识mAb分子所有区域的生物学功能。
如需和我们探讨您对确定可比性的需求,推进您生物疗法的未来发展,请先填写下方表格。
索取信息
*标记字段为必填项。