定制及预设计RNA寡核苷酸、siRNA双链体和对照
基因表达沉默已成为功能基因组学的一项重要策略。生物信息学软件、优化的siRNA试剂和实验方案使得如今的RNAi实验变得快速和方便。因此,RNA干扰(RNAi)是研究和药物开发的一项实用技术。
我们是全球生命科学领域领先的定制及预设计RNA、siRNA、esiRNA和miRNA以及转染试剂供应商。
除了尖端技术的使用、具有竞争力的价格和在全球运营中的持续投资,我们还可提供:
- 在该领域深厚的科学知识以及超过35年的经验 - 我们可满足客户的各种复杂要求
- 出色的客户服务和技术支持 - 我们向客户提供一流的服务和支持
- 我们对保障产品性能的质量承诺 - 这是综合了我们最先进的分析仪器、对生物信息学的全面理解以及强大的质量管理系统的结果
了解更多
定制和预设计RNA寡核苷酸、siRNA双链体
阳性和阴性siRNA对照
相关产品资源
- 定制寡核苷酸及qPCR探针在线工具
详细了解我们的寡核苷酸和 qpcr 探针设计工具,包括 OligoArchitect™ 引物和探针设计解决方案以及 OligoEvaluator™:寡核苷酸序列计算器。
- 定制 DNA 和 RNA 寡核苷酸及 qPCR 探针产品资源
查看我们的定制预设计 DNA 寡核苷酸、RNA 寡核苷酸和 qPCR 探针产品和技术资源,包括在线工具、案例研究以及寡核苷酸标签许可证和常见问题解答,例如寡核苷酸合成、长度、修饰等。
- 定制寡核苷酸总括订单
很高兴为您提供定制寡核苷酸的总括订单。我们的跟踪系统让您可以轻松管理总括订单支出。只需注册总括订单,即可享受这项服务。
- RapidRED™ Payment Program
The payment program enables you to minimize paperwork and streamline your online ordering process with only one purchase transaction for setting up and depositing funds into your payment account.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!
定制及预设计RNA寡核苷酸和siRNA双链体
MISSION®预设计siRNA
我们的MISSION®预设计siRNA(小干扰RNA)拥有卓越性能,能够可靠保障对基因的沉默。用户可利用我们的在线订购界面,轻松订购针对单基因靶标的预设计siRNA。可通过基因名称、官方命名、RefSeq或Gene ID号来查找目标基因并查看可用的预设计siRNA序列。我们提供针对人、小鼠和大鼠物种的预设计siRNA序列。
定制siRNA双链体
我们的高品质、定制siRNA双链体可用于基因沉默应用。siRNA可以根据您的要求进行化学修饰,并在放行前通过质谱进行分析。定制siRNA双链体可以管式或板式提供。
Fast siRNA
如需定制siRNA的快速合成和发货,可选择我们的Fast siRNA(适用于特定地区)。
iScale siRNA
如要扩大实验规模并需要毫克至克级别的定制siRNA双链体,可使用我们的iScale在线申请表。
MISSION® esiRNA
我们的MISSION® esiRNA为RNAi研究人员提供了一种经验证且简单的方法来进行蛋白质编码基因和lncRNA(长链非编码RNA)的转录后沉默。
单链RNA(ssRNA)寡核苷酸
我们可针对各种应用提供标准量级的单链RNA寡核苷酸。我们的定制RNA寡核苷酸可针对您的特定需求提供广泛的修饰、纯化和量级选择。
阳性和阴性siRNA对照
- MISSION®阳性对照siRNA可作为所有基因沉默实验的理想互补选择。阳性对照是经过验证的已知siRNA,可实现高水平(> 70%)的敲低率。
- MISSION® siRNA通用型阴性对照已被用于siRNA转染,并在人、小鼠和大鼠细胞中经过了体外检测。
- MISSION® siRNA荧光通用型阴性对照可提供Cyanine 3和Cyanine 5两种形式。它们可用于轻松实现转染效率的可视化和评估。
- MISSION® siRNA荧光通用型阴性对照 #1, 6-FAM通过荧光显微镜可轻松实现细胞中siRNA的可视化。
- MISSION® siRNA转染试剂可用于siRNA转染,在真核细胞基因表达的瞬时敲减中实现≥90%的沉默效率。