Merck
主页products实验室器材平板Multiscreen® 实心底板
Multiscreen® 实心底板
MultiScreen®微孔板可选用非无菌,96孔和384孔,透明、白色、黑色或本色的微孔板。聚苯乙烯微孔板通常用于生化检验,包括比色法、发光法和荧光法(例如,Bradford-Lowry或荧光素酶检验法),通常在酶标仪上进行检测。聚丙烯微孔板通常用于存储化学物质、核酸和蛋白质。它们还可用于比色测定和基本的生化反应。 
阅读更多 
MultiScreen®聚苯乙烯板​
聚苯乙烯是一种高透明度的聚合物,具有卓越的光学性能,使其成为光学精密测量的理想选择。聚苯乙烯MultiScreen®微孔板目前提供非无菌、98孔,透明、白色或黑色的微孔板选择。
  • 用于吸光值和比色测定的透明微孔板
  • 用于高信号发光测定和荧光测定的黑色微孔板
  • 用于低信号发光测定和TR-FRET测定的白色微孔板
MultiScreen®聚丙烯板
聚丙烯具有出色的化学和热稳定性。它是存储微孔板的理想聚合物材料。极性分子(例如蛋白质或DNA)与聚丙烯的结合力要小于与聚苯乙烯的结合力。聚丙烯MultiScreen®微孔板目前提供本色96孔和384孔型非无菌微孔板选择。
  • 生物惰性
  • 广泛的化学兼容性
  • 耐受-196 °C到+ 121°C的高温
  • V形底板具有可更好回收样品的锥形孔
  • U形底板具有可更好悬浮的无尖角孔
MultiScreen® ELISA板
酶联免疫吸附试验(ELISA)是一种基于微孔板的测定技术,设计用于检测和定量可溶性物质,例如肽、蛋白质、抗体和激素。MultiScreen® ELISA微孔板由聚苯乙烯制成,可选择96孔或8孔板条形式。8孔板条形式允许在分析中使用单个板条,而不是使用整个微孔板。这些微孔板可提供中等或高结合力的表面,以最好地适合应用及涉及分子的需求。
  • 高结合板具有经过特殊处理的聚苯乙烯表面,为增加蛋白质结合提供了一个亲水的表面
  • 培养基结合板具有亲水性较差的聚苯乙烯表面,因此更适合包被非极性蛋白质和肽