实验室培养箱及配件
实验室培养箱专为提供一个温度受控的环境、防止污染而设计,而其他一些培养箱还能调节湿度和CO2 水平。它们支持广泛的研究和临床应用,比如微生物培养物的生长。一些培养箱专门用于培养微生物和细胞,而另一些培养箱则更适用于维护和储存培养物,以备将来使用。此外,培养箱还有助于加快某些微生物的生长速度,这些微生物在自然环境中生长可能需要很长时间。
这些培养箱通常配有一个可调加热器,温度可高达 140°F 至 149°F (60°C 至 65°C),在某些情况下还可稍高一些,但一般不超过 100°C。培养箱有各种箱体类型、材料、尺寸和设计,以满足各种不同实验需求。
Products
CO2培养箱
在实验室环境下,二氧化碳或 CO2 培养箱用于为细胞、组织和微生物的培养创造理想环境。它们可精确控制生物或细胞培养所需的生长环境。通过模拟人体的温度和CO2 水平,这些培养箱可确保培养物不受温度波动、空气暴露、光照或氧气暴露等外部因素的影响。
Benchmark SureTherm CO2 培养箱
Benchmark's SureTherm培养箱可为培养物提供完美的生长环境,确保精准的温度和CO2 控制。这种培养箱是首个也是唯一配备可选(专利申请中)IncuView LCI(活细胞成像)技术的培养箱,可实时进行细胞观察。通过内置显微镜和宽大的外部显示屏,可在直接观察培养箱内的细胞,消除了因移动细胞而造成污染的风险,并防止温度波动。
所有 SureTherm 培养箱均采用专有的热量分配系统,包括六面加热功能和一个内部低速风扇。
MyTemp™ Mini CO2 数字培养箱
MyTempTM Mini CO2 是最小、最经济的培养箱,有单加热和加热/冷却两种型号。温度和CO2 的百分比均可进行数字调节,并在大型 LED 控制面板上实时显示。培养箱包含两个可拆卸的不锈钢架子,最大可容纳 2 升的烧瓶和瓶子。这种培养箱有一层厚厚的高效隔热层,因此可用于运输细胞。
振荡培养箱
振荡培养箱又称环境振动器,具有双重功能,结合了传统培养箱和实验室振动器的优点。振荡培养箱在细胞通气、溶解度研究和细胞培养等各种应用中表现出色。这些培养箱不仅能保持稳定的环境温度,还能以可调速度进行轨道振荡,以促进细胞生长。振荡运动有利于营养物质的分布,促进氧气进入细胞培养物,因此无需在培养箱内另设摇床。
Benchmark Incu-Shaker™ 振荡培养箱
Incu-Shaker™ 振荡培养箱系列包括一款仅 11 英寸宽的紧凑型,此外,还有一种 10L 的重型,提供加热功能,可选带不带制冷功能。此外,还有小型 CO2 版本可选,非常适合培养非贴壁细胞。所有型号都配有一个表面涂有防滑橡胶的标准平台,适合放置组织培养瓶、培养皿和染色盘。而且,它们也可兼容以独创的磁吸附法而著称的MAGic Clamp™ 平台。
Benchmark Roto-Therm™ 培养旋转器
该系列具有广泛的混合能力,适合各种实验室应用,包括重悬、蛋白质结合、核酸纯化、组织化学以及0.2至50 mL的试管杂交。其运动方式可调,包括垂直(头尾颠倒式)混合和水平(滚动或杂交式)混合。
Corning® LSE™ 49 L 振荡培养箱
Corning 振荡培养箱采用柜式设计,占地面积小,可通过叠放来有效利用空间。其集成式轨道摇床可与范围广泛的平台和夹具兼容,便于放置烧瓶、培养皿和试管架等物品。该培养箱的显著优点包括:出色的温度均一性、宽敞的观察区域可对样品进行不间断监测、宽广的温度范围、多功能搁架以及用于精确控制的振荡微调装置。
SureTemp® 双对流培养箱
SureTemp™ 培养箱系列可提供高达 75°C 的精确温度控制,确保温度的均一性和稳定性。该培养箱配备 SureCheck™ 温度数据记录系统,允许用户选择机械对流模式(提供出色的温度均一性)或重力对流模式(适用于空气中存在污染或有样品干燥问题时的较长时间培养)。
CULTURA 迷你培养箱
CULTURA 迷你培养箱是一款台式培养箱,用于培养微生物样本、接触载玻片、浸渍载玻片和皮氏培养皿,以检测细菌、真菌和酵母菌。这种培养箱用于监测各种液体,包括饮用水、工艺用水、游泳池水、冷却液、润滑油以及各种工业液体。它在食品细菌学、卫生控制、医疗诊断和牙科诊断等领域具有重要作用。
培养箱配件
培养箱配件有助于定制化应用,方便维修和保养。我们提供的配件包括不锈钢货架、玻片、粘尘垫、旋转器等。