Merck
V900843
Sigma-Aldrich
Tris-硼酸-EDTA缓冲溶液
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution, RNase and DNase free
别名:
TBE 缓冲液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41105319
PubChem化学物质编号:
等级
reagent grade
产品线
Vetec
表单
solution
特点
RNase and DNase free
浓度
10 ×
SMILES字符串
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
TBE电泳液是DNA和RNA聚丙烯酰胺凝胶电泳最常用的缓冲液。TBE用于非变性或变性(7M 尿素)凝胶。 它通常也用于DNA自测序凝胶。 TBE可以用于琼脂糖凝胶,但是不推荐用于回收核酸的制备胶。
将TBE储存浓缩溶液稀释到1×TBE电泳缓冲液,生成的缓冲液含有89mM Tris-硼酸和2mM EDTA,pH8.3。 5X或10X储存液也可以加入丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺储存液,用来制成PAGE胶。 为了达到最大的分辨率,推荐电压小于5V/cm(电极单元间距离)。
制备说明
采用经生物技术性能认证的 Trizma 碱(产品代码 T6066)、分子生物学试剂硼酸(产品代码 B6768)和 EDTA 二钠盐(产品代码 E5134)制备。
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)