Merck
V900822
Sigma-Aldrich
碳负载钯催化剂
Vetec, reagent grade, extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
别名:
Pd/C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd
分子量:
106.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
等级
reagent grade
产品线
Vetec
标记范围
5 wt. % loading (dry basis)
基质
activated carbon, wet support
SMILES字符串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
催化以下反应:
  • Stille反应
  • 氢化反应
  • Suzuki-Miyaura交叉偶联反应和Heck-Mizoroki反应
  • 脱氧反应
  • 氧化反应
  • 偶联反应
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)