Merck
V900638
Sigma-Aldrich
3-氯苯甲醚
Vetec, reagent grade, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4OCH3
CAS号:
分子量:
142.58
Beilstein:
2041497
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
reagent grade
产品线
Vetec
方案
98%
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
沸点
193 °C (lit.)
密度
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
闪点(°F)
163.4 °F - closed cup
闪点(°C)
73 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)