Merck
V900611
Sigma-Aldrich
间苯二甲酸二甲酯
Vetec, reagent grade, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,3-(CO2CH3)2
CAS号:
分子量:
194.18
Beilstein:
1912251
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
蒸汽密度
6.8 (vs air)
蒸汽壓力
93.7 mmHg ( 208 °C)
產品線
Vetec
化驗
98%
mp
64-68 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
343.4 °F - closed cup
閃點(°C)
173 °C - closed cup