Merck
V900427
Sigma-Aldrich
D-高丝氨酸
Vetec, reagent grade, 98%
别名:
(R)-(+)-2-氨基-4-羟基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
119.12
Beilstein:
1721680
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
等级
reagent grade
产品线
Vetec
方案
98%
表单
powder
颜色
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
N[C@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
UKAUYVFTDYCKQA-GSVOUGTGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)