Merck
V900300
Sigma-Aldrich
PIPES 二钾盐
Vetec, reagent grade, 99%
别名:
1,4-哌嗪二乙磺酸 二钾盐, 哌嗪-1,4-双(2-乙磺酸) 二钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16K2N2O6S2
分子量:
378.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
等级
reagent grade
产品线
Vetec
方案
99%
表单
crystalline powder
有效pH范围
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES字符串
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)