Merck
V900294
Sigma-Aldrich
羟乙基哌嗪乙硫磺酸 半钠盐
Vetec, reagent grade, 99%
别名:
4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸 半钠盐, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸) 半钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
分子量:
249.30
UNSPSC代码:
12161700
等级
reagent grade
产品线
Vetec
方案
99%
表单
powder
有效pH范围
6.8-8.2
pKa 
7.5
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES字符串
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)