Merck
V001453
Sigma-Aldrich
1,2-丙二醇
USP, 99.5%
别名:
丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
EC號碼:
MDL號碼:
PubChem物質ID:
agency
USP
品質等級
蒸汽密度
2.62 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.5%
自燃溫度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup