Merck
V000538
Sigma-Aldrich
碱式碳酸铜
basic, 52-56%
别名:
盐基性碳酸铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS号:
分子量:
221.12
EC號碼:
MDL號碼:
PubChem物質ID:
濃度
52-56%
SMILES 字串
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI 密鑰
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash