Merck
V000470
Sigma-Aldrich
二甲酚橙 四钠盐
p.a., ACS reagent
别名:
3,3′-双[N,N-双(羧甲基)氨基甲基]-邻甲酚磺酰酞 四钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H28N2Na4O13S
CAS号:
分子量:
760.58
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
等级
ACS reagent
p.a.
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
YIIQUYHVWRJXEM-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)