Merck
1617408
USP
索他洛尔 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(±)-索他洛尔 盐酸盐, N-[4-[1-羟基-2-(异丙基氨基)乙基]苯基]甲磺酰胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20N2O3S · HCl
CAS号:
分子量:
308.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
sotalol
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Sotalol hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sotalol Hydrochloride Compounded Oral Suspension
  • Sotalol Hydrochloride Tablets
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)