Merck
1602105
USP
反式-白藜芦醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
白藜芦醇, 3,4′,5-三羟基-反式-二苯乙烯, 5-[(1E)-2-(4-羟基苯基)乙烯基]-1,3-苯二酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12O3
CAS号:
分子量:
228.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
API类
resveratrol
表单
solid
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品由现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
应用
COX-1 选择性抑制剂。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Xiaodong Sun et al.
Cancer medicine, 9(22), 8685-8700 (2020-10-12)
Aberrant signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) signaling promotes the initiation and progression of cancer in humans by either inhibiting apoptosis or inducing cell proliferation, angiogenesis, invasion, and metastasis. The role of resveratrol(RES)in inhibiting the STAT3 signaling pathway