API 家族
polyethylene glycol
分子量
Mw 5400-6600
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
产品按照发行药典的规定交付。随附的本产品的所有支持信息,包括 SDS 和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见药典发布网站。
更多信息和支持,请见药典发布网站。
應用
聚乙二醇6000 USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
281.5 °F - closed cup
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.