Merck
1478185
USP
油醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
Z -9-十二碳烯-1-醇, 顺式-9-十八烯-1-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2OH
CAS号:
分子量:
268.48
Beilstein:
1723962
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
oleyl alcohol
製造商/商標名
USP
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI 密鑰
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
油醇USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
338.0 °F - closed cup
閃點(°C)
170 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)