Merck
1437508
USP
硬脂酸甲酯
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
Stearic acid methyl ester, 十八酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16CO2CH3
CAS号:
分子量:
298.50
Beilstein:
1786213
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
methyl stearate
製造商/商標名
USP
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI 密鑰
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
硬脂酸甲酯USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110.0 °C - closed cup