Merck
1372333
USP
聚烯丙胺盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
聚烯丙基胺盐酸盐, PAA HCl, PAH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(CH2NH2 · HCl)]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
polyallylamine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
InChI key
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
用于制备用于测定酶反应的氧化还原水凝胶修饰电极。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)