Merck
1294820
USP
谷胱甘肽
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L -还原型谷胱甘肽, γ-L-谷酰基-L-半胱氨酰-甘氨酸, GSH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
CAS号:
分子量:
307.32
Beilstein:
1729812
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
glutathione
制造商/商品名称
USP
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
一般描述
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
应用
可在5-10 mM下用于从谷胱甘肽琼脂糖洗脱谷胱甘肽S-转移酶(GST)。
生化/生理作用
作为内源性抗氧化剂在减少细胞代谢和呼吸爆发期间生成的活性氧方面发挥重要作用。 谷胱苷肽S-转移酶催化异生素、白三烯和其他亲电子分子生成谷胱苷肽硫醚。 谷胱苷肽也和蛋白质半胱氨酸残基形成二硫键。 经由这些机制,它会产生降低抗癌药功效的逆反效应(paradoxical effect)。
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)