主要文件
1235503
USP
内毒素
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
一般描述
内毒素存在于革兰氏阴性菌中,是一种热原物质。由于会和其他生物分子稳定互作而难以去除,特别会造成生物药物生产的不便。内毒素主要是由O-特异性抗原多糖、核心多糖、类脂A三部分组成。
适用于细菌内毒素试验(BET),该试验采用鲎(美洲鲎中华鲎)变形细胞裂解物(鲎试剂)检测或定量革兰氏阴性菌的内毒素。细菌内毒素试验有三种方法:
  • 凝胶法
  • 浊度法
  • 显色法
内毒素(USP标准品)的规格和详细说明如药典颁发机构所示。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息单均在药典颁发机构授权下制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
内毒素USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。其他用途:
  • 按美国药典专论《去热原用内毒素指示剂》所示,用于内毒素的特性分析。
  • 按照美国药典通则所示,在确认标记裂解物灵敏度的预试验中,用于制备标准溶液。
  • 按USP-NF官方专论所示,在医药及相关行业中,这种高度表征的标准品可用于肽类药物的ID、强度、质量和纯度的测试。
更多信息请参阅美国药典(USP)《去热原用内毒素指示剂》专论(USP43-NF38 - 1621)。
Also, for use with USP monographs such as:
  • Endotoxin Indicator for Depyrogenation
  • Gallium Citrate Ga 67 Injection
  • Sodium Iodide I 131 Solution
  • Technetium Tc 99m Succimer Injection
  • Yttrium Y 90 Ibritumomab Tiuxetan Injection
  • Iothalamate Sodium I 125 Injection
其他说明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制条件。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Current trends in endotoxin detection and analysis of endotoxin-protein interactions
Critical Reviews in Biotechnology (2017)
Endotoxin Indicator for Depyrogenation
USP43-NF38 - 1621:United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(6) (2013)
Endotoxin Indicator for Depyrogenation
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(6), 1621-1621 (2013)
Bacterial Endotoxins Test
USP43-NF38-6508: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(5) (2018)
Bacterial Endotoxins Test
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(5), 6508-6508 (2018)
相关内容
提供适用USP-NF各论的全面标化的一级标准物质,可用于检验药物成分和剂型、药用辅料、食品和膳食补充剂。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.