Merck
1042601
USP
精氨酸盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L -精氨酸 单盐酸盐, L-(+)-精氨酸盐酸盐, (S)-(+)-2-氨基-5-[(氨基亚甲基)氨基]戊酸 单盐酸盐, (S)-(+)-精氨酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS号:
分子量:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
arginine
表单
powder
制造商/商品名称
USP
溶解性
alcohol: slightly soluble
ether: insoluble
water: freely soluble
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
应用
Arginine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Arginine Hydrochloride Injection
  • Arginine Hydrochloride Compounded Oral Solution
  • Arginine Tablets
  • Arginine Capsules
  • Lysine Hydrochloride
  • Lysine Acetate
生化/生理作用
一氧化氮合成酶的底物,可以转化为瓜氨酸和一氧化氮 (NO)。通过与一氧化氮相关的机理诱导胰岛素释放。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Arginine Capsules
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(1) (2013)
Arginine Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(3), 1982-1982 (2013)
Arginine Hydrochloride Compounded Oral Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5), 372-372 (2020)