Merck
1000521
USP
阿卡波糖
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
4",6"-二脱氧-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-三羟基-3-羟甲基-2-环己烯基氨基)-麦芽三糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H43NO18
CAS号:
分子量:
645.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
acarbose
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m1/s1
InChI 密鑰
XUFXOAAUWZOOIT-SXARVLRPSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Acarbose USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Acarbose Tablets
生化/生理作用
作为可逆性α-葡萄糖苷酶抑制剂的改性四糖。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Muhammad Ovais et al.
BMC complementary and alternative medicine, 18(1), 1-1 (2018-01-04)
The medicinal importance of a novel plant Olax nana Wall. ex Benth. (family: Olacaceae) was revealed for the first time via HPLC-DAD finger printing, qualitative phytochemical analysis, antioxidant, cholinesterase, and α-glucosidase inhibitory assays. The crude methanolic extract of O. nana