主要文件
Z777014
Zenix® SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 2.1 mm, hydrophilic polymer phase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Zenix® SEC-150凝胶过滤柱,3 μm, L × I.D. 30 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, stainless steel
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L59
產品線
Zenix®
分子量
500-150,000
製造商/商標名
Sepax 213150-2130
包裝
1 ea of
參數
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
30 cm × 2.1 mm
雜質
<10 ppm metals
基質
spherical silica
fully porous particle
基質活性組
hydrophilic polymer phase
粒徑
3 μm
孔徑
150 Å
工作pH值
2.0-8.5
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
与它们的5微米同级色谱柱一样,3微米Zenix SEC色谱柱具有亲水性表面层,以防止样品与下面的二氧化硅相互作用。无论在质控还是研究中分析多肽、蛋白、单克隆抗体、ADC、融合蛋白等,可根据样品分子的大小选择100、300或500 A孔。
Zenix用户手册
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)