主要文件
Z777012
Zenix® SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 1 mm, hydrophilic polymer phase
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Zenix® SEC-150凝胶过滤柱,3 μm, L × I.D. 30 cm × 1 mm, 3 μm particle size, stainless steel
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
产品线
Zenix®
分子量
500-150,000
制造商/商品名称
Sepax 213150-1030
包装
1 ea of
参数
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
30 cm × 1 mm
杂质
<10 ppm metals
基质
spherical silica
fully porous particle
基质活性基团
hydrophilic polymer phase
粒径
3 μm
孔径
150 Å
工作pH值
2.0-8.5
分离技术
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
与它们的5微米同级色谱柱一样,3微米Zenix SEC色谱柱具有亲水性表面层,以防止样品与下面的二氧化硅相互作用。无论在质控还是研究中分析多肽、蛋白、单克隆抗体、ADC、融合蛋白等,可根据样品分子的大小选择100、300或500 A孔。
Zenix用户手册
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)