主要文件
Y0002179
硫酸鱼精蛋白
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
API类
protamine
制造商/商品名称
EDQM
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
应用
硫酸蛋白胺EP参考标准品,仅用于欧洲药典中明确规定的实验室试验。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)