主要文件
SU860190
Supelco
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
Ultra Clean, thickness 1.0 mm, blue polypropylene (solid top cap)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
物料
blue polypropylene (solid top cap)
red PTFE/white silicone
特点
Ultra Clean
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1 × 100 ea (SU860190)
存货情况
not available in USA
外径 × 高度 × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
厚度
1.0 mm
配件
thread for 9 mm short thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
预组装的 9mm 开孔带隔垫聚丙烯盖。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)