主要文件
SU860182
Supelco
塑料短螺纹自动进样器样品瓶
TopSert, amber polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
物料
amber polypropylene (with graduations)
特点
large opening (6.0 mm)
包装
pkg of 1 × 100 ea (SU860182)
存货情况
not available in USA
直径× 高度
11.6 mm × 32 mm
体积
1.5 mL
配件
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)